主要文件
27267-U
Supelco
螺纹口样品瓶,棕色玻璃(仅样品瓶)
volume 2 mL, amber glass vial, thread for 10-425, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
amber glass vial
特點
closure type screw top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 6 mm
容積
2 mL
接頭
thread for 10-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
適合性
Autosampler compatibility:
PerkinElmer Autosystem
PE ISS-100, 200, Integral 4000 and Series 200
Shimadzu GC and LC Autosamplers
Spark Marathon, Midas, Triathlon
Thermo HPLC Spectra System
Waters Alliance
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)