主要文件
27414
Supelco
开孔聚丙烯螺纹瓶盖
white polypropylene hole cap, thread for 10-425, for use with 2 mL large opening vial (6.0 mm), pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
white polypropylene hole cap
特點
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
包裝
pkg of 100 ea
參數
135 °C temp. limit
接頭
thread for 10-425
相容性
for use with 2 mL large opening vial (6.0 mm)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这些开孔瓶盖均不带隔垫。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)