材料
PTFE/silicone
black polypropylene hole cap
特點
closure type black polypropylene hole cap
pre-assembled
Top Hat (septa and closure designed to fit together tightly)
包裝
pkg of 100 ea
接頭
thread for 8-425
相容性
for use with 2 mL vial, 4.6 mm opening
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
隔垫和盖子具有紧密的物理结构,确保预装的组件不会损坏。
相關產品
产品编号
说明
价格
其他客户在看
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门