生物源
plant
品質等級
描述
Synthesized from natural α-tocopherol
形狀
oil or semi-solid
比活性
~1360 IU/g
顏色
yellow
mp
~25 °C (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
InChI 密鑰
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 作为视网膜细胞系生长培养基的一种成分
- 作为液相色谱(HPLC)法分析多叶蔬菜中其成分的外标物
- 用于制备 反式-白藜芦醇封装的脂质纳米载体 (R-nano)。
生化/生理作用
注意
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
Importance and uses of vitamin E (tocopherol) in serum-free eukaryotic, including hybridoma and chinese hamster ovary (CHO), cell cultures.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.