certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
形狀
viscous liquid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
技術
gas chromatography (GC): suitable
密度
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
應用
vitamins, nutraceuticals, and natural products
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
InChI 密鑰
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
DL-α-乙酸生育酚是维生素E的稳定酯形式,已广泛用于化妆品配方中,以预防或纠正皮肤损伤。
该有证标准物质(CRM)是根据ISO/IEC 17025和ISO 17034生产和认证的。该CRM可追溯来自NMI的原始材料,如NIST或NMIJ。
NMR定量信息已包括在认证内容中。证书上已给出不确定性和失效日期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
NMR定量信息已包括在认证内容中。证书上已给出不确定性和失效日期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
这种物质被列入EU第10/2011号法规中用于与食品接触的塑料的正面清单。
應用
DL-α-乙酸生育酚可作为分析参考标准品,通过高效液相色谱技术对化妆品中分析物进行定量分析。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
其他客户在看
Determination of vitamin A, vitamin E, and their esters in tablet preparations using supercritical fluid extraction and HPLC
Scalia S, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 84(4), 433-436 (1995)