主要文件
SRP6454
Sigma-Aldrich
核心蛋白聚糖/骨蛋白聚糖 II 人
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
别名:
CSCD, DCN, DSPG2, PG40, PGII, PGS2, SLRR1B
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
生物源
human
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
籤條
6-His tagged (C-terminus)
化驗
≥95% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt 38.8 kDa
observed mol wt 45 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Gly 17 is the predicted N-terminal.)
包裝
pkg of 20 and 100 μg
雜質
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... DCN(1634)
一般說明
核心蛋白聚糖 (Decorin) 又称骨蛋白多糖 Ⅱ、PGS2、SLRR1B、DCN、DSPG2 和 PG40,是富含亮氨酸的小分子蛋白多糖 (SLRPs) 家族中的一种分泌型软骨素/硫酸皮肤素蛋白多糖。核心蛋白聚糖 (Decorin) 是一种小细胞或周细胞基质蛋白多糖,在结构上与双糖链蛋白密切相关。核心蛋白聚糖和双糖链蛋白聚糖被认为是基因复制的结果。该蛋白是结缔组织的成分,与 Ⅰ 型胶原纤维结合,并在基质装配中起作用。核心蛋白聚糖影响纤维蛋白原的生成,并与纤维连接蛋白、凝血酶敏感蛋白、补体成分 C1q、表皮生长因子受体 (EGFR)、转化生长因子-β (TGF-β) 等相互作用。DCN 缺陷是先天性角膜基质营养不良 (CSCD) 的病因。
外觀
在PBS中、pH 7.4下从 0.22μm 滤液冻干。通常在冻干前加入甘露醇或海藻糖作为保护剂。
重構
打开前离心小瓶。用无菌 PBS (pH 值为 7.4) 复溶至 50μg/ mL 的浓度。切勿涡旋。该溶液可在 2-8°C 下储存长达 1 个月。对于长期存储,建议储存温度为 -20°C。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)