Merck
SMB00136
Sigma-Aldrich
Campestrinoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H24O10
CAS号:
分子量:
424.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC1(C)Oc2ccc3C=CC(=O)Oc3c2[C@H](O)[C@H]1O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C20H24O10/c1-20(2)18(29-19-16(26)15(25)13(23)10(7-21)27-19)14(24)12-9(30-20)5-3-8-4-6-11(22)28-17(8)12/h3-6,10,13-16,18-19,21,23-26H,7H2,1-2H3/t10-,13-,14+,15+,16-,18-,19+/m1/s1
InChI 密鑰
QAUDHOGPLBDVAX-GIDDHENUSA-N
一般說明
Natural product derived from plant source.
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)