Merck
SMB00534
Sigma-Aldrich
Haploperoside E
≥85% (LC/MS-UV)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H38O17
CAS号:
分子量:
646.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥85% (LC/MS-UV)
形狀
solid
溶解度
DMSO: 1 mg/mL
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@H]1[C@H](C)O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(OC)C=C(C=CC(O4)=O)C4=C3)[C@H](O[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C28H38O17/c1-9-17(30)20(33)23(36)26(40-9)39-8-15-19(32)22(35)25(45-27-24(37)21(34)18(31)10(2)41-27)28(44-15)43-14-7-12-11(6-13(14)38-3)4-5-16(29)42-12/h4-7,9-10,15,17-28,30-37H,8H2,1-3H3/t9-,10-,15+,17-,18-,19+,20+,21+,22-,23+,24+,25+,26+,27-,28+/m0/s1
InChI 密鑰
LLQBCHODNVGKSF-RVXDDWIJSA-N
一般說明
Natural product derived from plant source.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)