Merck
H24003
Sigma-Aldrich
伞形酮
99%
别名:
7-羟基-2H-1-苯并吡喃-2-酮, 7-羟基香豆素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H6O3
CAS号:
分子量:
162.14
Beilstein:
127683
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
mp
230 °C (dec.) (lit.)
溶解度
dioxane: soluble
ethanol: soluble
SMILES 字串
Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5,10H
InChI 密鑰
ORHBXUUXSCNDEV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
伞形酮的用途:
  • 用于合成荧光探针,以检测生物pH 下水中的氰离子和在体外体内检测过氧化氢 。
  • 在香豆素聚合物的制备中用作光学数据存储材料。
  • 用作合成具有抗菌作用和DNA促旋酶抑制作用的新生霉素衍生物前体。
  • 用作合成(+)-紫花前胡醇 和(+)-angelmarin的起始原料。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Fluorescent chemodosimeter for selective detection of cyanide in water.
Lee K S, et al.
Organic Letters, 10(1), 49-51 (2008)
Reversible two-photon optical data storage in coumarin-based copolymers.
Iliopoulos K, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(41), 14343-14345 (2010)
An efficient synthesis of (+)-decursinol from umbelliferone.
Lee J H, et al.
Tetrahedron Letters, 48(16), 2889-2892 (2007)
Total synthesis of (+)-angelmarin.
Magolan J and Coster M J
The Journal of Organic Chemistry, 74(14), 5083-5086 (2009)
Novobiocin: redesigning a DNA gyrase inhibitor for selective inhibition of hsp90.
Burlison J A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(48), 15529-15536 (2006)