主要文件
SAB5701121
Sigma-Aldrich
Anti-K11-linkage Specific Polyubiquitin antibody produced in rabbit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
liquid
物種活性
human
濃度
1.51 mg/mL
技術
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
ubiquitination (Lys11)
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing polyubiquitinated protein (K11 linkage).
外觀
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
SAB5701121-100UL4065267662985