包裝
pkg of 2 × 1 mL
製造商/商標名
PureProteome
技術
immunoprecipitation (IP): suitable (crosslinking)
protein purification: suitable (antibody)
粒徑
10 μm
容量
2-3 mg/mL, suspension binding capacity (rabbit IgG)
運輸包裝
wet ice
一般說明
PureProteome蛋白A/G混合磁珠系统通过一个方便的磁珠产品,向研究人员展现了蛋白A和蛋白G免疫球蛋白结合亲和性的强有力组合,与单独的蛋白A或蛋白G相比,具有更大的抗体相容性。
應用
PureProteome™ 蛋白A/G混合磁珠已用于:
- 免疫沉淀
- 交联免疫沉淀
- 抗体纯化;蛋白纯化
- 免疫共沉淀(Co‑IP)测定
特點和優勢
- 提供一种快速、可再现的方法来纯化复杂混合物(如血清、血浆或细胞培养上清液样品)的免疫球蛋白。
- 在抗体纯化过程中采用磁力架或平台来捕获清洗和洗脱部分的磁珠。
- 微离心管可用于低处理量,自动化操作可用于较高处理量。
法律資訊
PureProteome is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
商品
PureProteome™ Protein A and G Magnetic beads provide a rapid and reproducible means to purify immunoglobulins (IgG) using the KingFisher Duo particle processor.