主要文件
S9027
载玻片
opaque (white), size 25 mm × 75 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122600
NACRES:
MA.01
材料
glass
包裝
pkg of 1 Case - 20 boxes of 72 slides (1440)
pkg of 1 Pack - box of 72 slides
尺寸
25 mm × 75 mm
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
密封在吸湿干燥剂包装,同样可用作干燥架和储存盒。载玻片1mm厚。
我们的显微镜载玻片是由高质量白玻璃制成,含铁量低,没有淡绿色,质地良好,透明。这些载玻片还防腐蚀。边缘光滑,没有尖利的切割表面,使用安全。它们装在特殊的热成型塑料盒,能够减少和湿气灰尘接触(每个载玻片都预清理过)。
符合联邦规范NNN-S-450。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2