主要文件
C9802
盖玻片
size 22 mm × 22 mm
别名:
Glass Cover Slips, Microscope Cover Glass
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122600
NACRES:
MA.01
描述
No. 1 thickness (0.13-0.16 mm)
包裝
case of 10 1-oz pkgs
pkg of ~155 per ounce
尺寸
22 mm × 22 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
盖玻片已用于:
  • 盖住载玻片上的组织切片,进行激光扫描共聚焦显微镜分析
  • 在类器官制备时,刮走肠组织上多余的黏液和残留的粪便
  • 显微注射腔室
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)