主要文件
CLS294775X25
Corning®光面显微镜载玻片
L × W 75 mm × 25 mm
别名:
microscope slides
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122601
NACRES:
NB.16
材料
soda-lime glass
無菌
non-sterile
包裝
case of 10 (pack 5)
製造商/商標名
Corning 2947-75X25
長度 × 寬度
75 mm × 25 mm
厚度
0.90-1.10 mm
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
这些 75 x 25 mm Corning 显微镜载玻片由水白色玻璃制成,以最大限度地提高透明度,并且没有磨砂。载玻片厚度为 0.9 至 1.10 mm。
产品采用 1/2 总箱包装(每箱约 72 个)。
10 总箱 = 20 盒(总共 1440 个载玻片)
注意:这是 CLS29473X1 的建议替代品
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Calibration of optical coherence tomography angiography with a microfluidic chip.
Johnny P Su et al.
Journal of biomedical optics, 21(8), 86015-86015 (2016-08-25)