主要文件
BR474701
BRAND®显微镜涂片
cut edges
别名:
显微, 显微镜涂片
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122600
NACRES:
MA.01
材料
soda-lime glass
特點
cut edges
製造商/商標名
BRAND 474701
尺寸
76 mm × 26 mm × 1 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • Made from clear soda-lime glass, hydrolytic class 3.
  • Ground edges are recommended to reduce the risk of injury.
  • Thickness approx.: 1 mm
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)