主要文件
L1277
Sigma-Aldrich
来自 小扁豆 的凝集素(扁豆)
Isoelectric focusing marker, pI (1) 8.2, (2) 8.6, (3) 8.8
别名:
人工晶状体 凝集素, LcH
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
品質等級
包裝
vial of ~1 mg protein
pI 
(1) 8.2, (2) 8.6, (3) 8.8
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
LcH 不具有血型特异性。对末端 α-D-甘露糖基和 α-D-葡萄糖基残基有亲和力。LcH 由两种异构体组成,LcH-A(分子量 49,000)和 LcH-B(分子量 49,000)。LcH-A 具有促有丝分裂活性。结合物由纯化的凝集素制备。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)