Merck
G7907
Sigma-Aldrich
半乳糖氧化酶 来源于树状指孢霉
≥30 units/mg solid
别名:
D-半乳糖:氧-6-氧化还原酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
生物源
fungus (Dactylium dendroides)
品質等級
形狀
lyophilized
比活性
≥30 units/mg solid
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
半乳糖氧化酶是一种细胞外含铜酶,由半知菌真菌 树状指孢霉分泌。它可催化一系列伯醇(包括D-半乳糖)氧化成相应的醛,同时将氧还原成过氧化氢。
半乳糖氧化酶是自由基偶联的铜氧化酶家族的成员。它是一种真菌分泌酶。
應用
半乳糖氧化酶可作为一种分析工具,用于特异性测定血浆、植物提取物和磷脂中的 D-半乳糖。它可用于表征几种聚合物中的末端 D-半乳糖苷单元。它也可用于测定乳糖含量。
来自树状指孢霉的半乳糖氧化酶已用作阿拉伯半乳聚糖的半乳糖氧化酶处理的组分。它也已用于与过氧化物酶共固定化,以制备用于半乳糖检测的生物传感器。
生化/生理作用
半乳糖氧化酶可催化D-半乳糖向D-半乳糖-己二醛的转化。
2-脱氧-D-半乳糖、乳糖、甘露糖、棉子糖和水苏糖可与过氧化物酶:甲苯胺系统中的半乳糖氧化酶发生反应。
基本上没有观察到D-葡萄糖、L-半乳糖、L-阿拉伯糖或D-葡萄糖醛酸盐的氧化。
半乳糖氧化酶在生物分析和组织学中有多种应用。该自由基酶具有高底物特异性。
單位定義
在pH6.0、25℃条件下,一个单位可在过氧化物酶和邻联甲苯胺系统中每分钟产生δ A425=1.0。反应体积=3.4mL,光路= 1cm。
外觀
冻干品,含有缓冲盐和稳定剂
準備報告
色谱纯化产品
抑制劑
产品编号
说明
价格
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Rapid and sensitive galactose oxidase-peroxidase biosensor for galactose detection with prolonged stability
Tkac J, et al.
BioTechnology: An Indian Journal, 13(12), 931-936 (1999)
Development of an immunoassay for larch arabinogalactan and its use in the detection of larch arabinogalactan in rat blood
Groman E V and Gou D
Carbohydrate Research, 301(1-2), 69-76 (1997)
Copper metalloenzymes
Comprehensive Natural Products II (2010)
M J McPherson et al.
The Journal of biological chemistry, 267(12), 8146-8152 (1992-04-25)
The gaoA gene, encoding the secreted copper-containing enzyme galactose oxidase, has been isolated from the Deuteromycete fungus Dactylium dendroides. Degenerate oligonucleotide primers were designed from amino acid sequence data for use in the polymerase chain reaction. A 1.4-kilobase DNA fragment
Takeshi Ito et al.
Talanta, 85(1), 707-712 (2011-06-08)
We proposed a low cost fabrication procedure of a poly(methylmethacrylate) (PMMA) column chip. 3D microchannel structure consisting of four columns in a chip for a mother die was fabricated using dry film photoresist and photolithography technique. Electroforming was applied to