主要文件
D5220
Sigma-Aldrich
Doxorubicin Ready-Made
2mg/ml, Suitable for cell culture
别名:
Adriamycin, DOX, Hydroxydaunorubicin hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.76
品質等級
形狀
liquid
分子量
579.98 Da
包裝
pkg of 1 mL
濃度
2 mg/mL
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
-10 to -25°C
生化/生理作用
Doxorubicin is an antitumor antibiotic that acts by inhibiting DNA topoisomerase II. It intercalates with DNA and induces apoptosis by blocking replication.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)