品質等級
用途
1 kit sufficient for 50 g fresh or frozen cell paste lysis.
技術
protein extraction: suitable
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
CelLytic™ B Plus Kit用于高效裂解细胞,并从革兰氏阴性菌及革兰氏阳性菌(难裂解)中提取蛋白质。这一过程通过与溶菌酶对应的专利无离子去垢剂CelLytic B、Benzonase®和蛋白酶抑制剂而实现。这种完整的试剂盒让您可以从不同种类的细菌中提取蛋白质。
應用
此试剂盒兼容基于FLAG®、HIS-Select®和谷胱甘肽S-转移酶的色谱蛋白纯化系统。CelLytic B 裂解试剂中所含的去垢剂可视需要通过层析或硫酸铵沉淀法去除。最终的重组产物纯度通常高于通过传统提取方法所获得的产物。这是因为含有非离子去垢剂的粗蛋白溶液能够避免大量色谱期间出现的非特异性结合。这种温和的去垢剂不会对很多酶促检测或蛋白检测造成干扰。
特點和優勢
- 革兰氏阳性和革兰氏阴性菌
- 比声波法效率更高
- 兼容亲和纯化方法
- 可分离包涵体从而便于之后的溶解
- 非变性细胞裂解,保留蛋白质的功能
其他說明
CelLytic™ B Plus Kit含有裂解革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌所需的所有试剂和化学品。该试剂盒还含有蛋白酶抑制物,有助于防止蛋白水解。
法律資訊
Benzonase®核酸酶由德国达姆施塔特默克公司及其附属子公司研制。丹麦奈科明制药公司拥有Benzonase核酸酶的全球专利,该专利独家授权给德国达姆施塔特默克公司。
此产品受美国专利号7,282,475 B2管辖,仅针对研究用途出售。如需商业化使用,需另行征得许可。
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS-Select is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
- B7435CelLytic™ B Cell Lysis Reagent, For bacterial cell lysis, standard strength化学品安全说明书
- E1014Benzonase® Nuclease, ≥250 units/μL, ≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution化学品安全说明书
- P8849Protease Inhibitor Cocktail, for use in purification of Histidine-tagged proteins, DMSO solution化学品安全说明书
- L3790Lysozyme from chicken egg white, 10 mg/mL化学品安全说明书
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2