特點和優勢
- 包括即用型试剂、色谱柱和 FLAG 融合蛋白亲和纯化的详细方案。
- ANTI-FLAG M2 亲和凝胶可有效结合 FLAG 融合蛋白,无需进行初步步骤和校准。
- 有效洗脱条件的两种选择(通过酸性条件或通过与 FLAG 肽竞争)。
包裝
足以 3-5 次使用 1-ml 亲和纯化柱。
其他說明
试剂盒包含 CelLytic™M,用于哺乳动物细胞裂解和蛋白提取。
法律資訊
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
- C2978CelLytic™ M, Cell Lysis Reagent, Suitable for Mammalian cell lysis and protein solubilization.化学品安全说明书
- SAE0194Purified 3xFLAG® peptide, ≥95% (HPLC), lyophilized powder化学品安全说明书
- A2220ANTI-FLAG® M2 Affinity Gel, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution化学品安全说明书
- C2103Chromatography columns, general-purpose, volume 10 mL, Overall H 5 in.化学品安全说明书