化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
顏色
white to off-white
溶解度
DMSO: >5 mg/mL
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O.CC(C)(O)\C=C\C(=O)[C@](C)(O)[C@H]1[C@H](O)C[C@@]2(C)[C@@H]3CC=C4[C@@H](C=C(O)C(=O)C4(C)C)[C@]3(C)C(=O)C[C@]12C
InChI
1S/C30H42O7.H2O/c1-25(2,36)12-11-21(33)30(8,37)23-19(32)14-27(5)20-10-9-16-17(13-18(31)24(35)26(16,3)4)29(20,7)22(34)15-28(23,27)6;/h9,11-13,17,19-20,23,31-32,36-37H,10,14-15H2,1-8H3;1H2/b12-11+;/t17-,19-,20+,23+,27+,28-,29+,30+;/m1./s1
InChI 密鑰
ZKDSPEWKSJCXQE-NEBRQAMTSA-N
生化/生理作用
特點和優勢
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 1 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Sigma-Aldrich offers many products related to JAKs for your research needs.