品質等級
抗生素活性譜
fungi
作用方式
enzyme | inhibits
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H]C(=O)Nc1cccc(C(=O)N[C@H]2[C@@H](C)OC(=O)C(CCCCCC)[C@@H](OC(=O)CC(C)C)[C@H](C)OC2=O)c1O
InChI
1S/C28H40N2O9/c1-6-7-8-9-11-20-25(39-22(32)14-16(2)3)18(5)38-28(36)23(17(4)37-27(20)35)30-26(34)19-12-10-13-21(24(19)33)29-15-31/h10,12-13,15-18,20,23,25,33H,6-9,11,14H2,1-5H3,(H,29,31)(H,30,34)/t17-,18+,20?,23+,25+/m1/s1
InChI 密鑰
UIFFUZWRFRDZJC-RBVQMQRASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
化学结构:肽
抗霉素(Antimycin)是由链霉菌(Streptomyces)产生的一种抗生素。 它抑制线粒体电子传递链复合物 III 并促进活性氧 (ROS) 的产生,从而削弱线粒体去极化。它抑制一氧化氮介导的细胞凋亡并调节细胞色素 C 的释放。它抑制肺癌细胞的肿瘤发生,并可能是一种潜在的治疗药物。抗霉素A可用作超氧化物产生的阳性对照。
應用
抗霉素A已被用于研究从慢性阻塞性肺疾病患者骨骼肌中分离出的线粒体中活性氧产生的特定位点,及其与运动引起的局部氧化应激的关系。
来自链霉菌的抗霉素A已被用于:
- 作为神经元培养物中的呼吸链抑制剂
- 布氏锥虫细胞中细胞器 ATP 产生测定
- 乳头状甲状腺癌(PTC) 细胞系的呼吸试验
生化/生理作用
配合物 III的电子转移抑制剂诱导细胞凋亡。
品質
抗霉素混合物。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
A phylogenetic and evolutionary analysis of antimycin biosynthesis
Joynt R and Seipke RF
Microbiology, 164(1), 28-39 (2017)
Oligomycin and antimycin A prevent nitric oxide-induced apoptosis by blocking cytochrome C leakage
Dairaku N, et al.
The Journal of Laboratory and Clinical Medicine, 143(3), 143-151 (2004)
A preclinical evaluation of antimycin a as a potential antilung cancer stem cell agent
Yeh CT, et al.
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine : ECAM, 2013(3), 143-151 (2013)
Mitochondrial modulation-induced activation of vagal sensory neuronal subsets by antimycin A, but not CCCP or rotenone, correlates with mitochondrial superoxide production
Stanford KR and Taylor-Clark TE
PLoS ONE, 13(5), e0197106-e0197106 (2018)
ATP production in isolated mitochondria of procyclic Trypanosoma brucei
Mitochondria, 379-387 (2007)