化驗
≥97% (HPLC)
形狀
powder
溶解度
DMSO: soluble
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC[C@H](C)[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C28H38N6O11/c1-4-15(2)24(29-16(3)35)27(42)31-19(11-12-22(36)37)28(43)33-13-5-6-21(33)26(41)32-20(14-23(38)39)25(40)30-17-7-9-18(10-8-17)34(44)45/h7-10,15,19-21,24H,4-6,11-14H2,1-3H3,(H,29,35)(H,30,40)(H,31,42)(H,32,41)(H,36,37)(H,38,39)/t15-,19-,20-,21-,24-/m0/s1
InChI 密鑰
YXEIIOVAGGAMCZ-NYMCBPKFSA-N
基因資訊
human ... CARD8(22900) , CASP8(841) , CASP8AP2(9994) , CFLAR(8837) , GZMB(3002)
mouse ... CFLAR(117279) , GZMB(171528)
rat ... CASP8(12370) , CFLAR(12633) , GZMB(14939) , RGD1561819(502004) , RGD1562700(502007)
Amino Acid Sequence
基底
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3