Merck
M0876
Sigma-Aldrich
L -蛋氨酸砜
≥98% (TLC)
别名:
L -2-氨基-4-(甲磺酰基)丁酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H11NO4S
CAS号:
分子量:
181.21
Beilstein:
1725510
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
product name
L -蛋氨酸砜,
化驗
≥98% (TLC)
形狀
powder or crystals
mp
275 °C
應用
detection
peptide synthesis
SMILES 字串
CS(=O)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO4S/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI 密鑰
UCUNFLYVYCGDHP-BYPYZUCNSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
甲硫氨酸砜可用于家蚕蛹发育的研究,甲硫氨酸砜可作为络合剂用于谷氨酸合成酶和 γ-谷氨酰转肽酶等酶的构象结构和立体专一性的研究。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3