Merck
M1126
Sigma-Aldrich
L -甲硫氨酸亚砜
别名:
L -2-氨基-4-(甲基亚磺酰基)丁酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H11NO3S
CAS号:
分子量:
165.21
Beilstein:
4129939
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
化驗
≥98% (TLC)
品質等級
形狀
powder
顏色
white to off-white
mp
255 °C
應用
detection
peptide synthesis
SMILES 字串
CS(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO3S/c1-10(9)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-,10?/m0/s1
InChI 密鑰
QEFRNWWLZKMPFJ-YGVKFDHGSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • The DmsABC S-oxide reductase is an essential component of a novel, hypochlorite-inducible system of extracellular stress defense in Haemophilus influenzae: This study illustrates the enzymatic action of L-Methionine sulfoxide reductase in bacterial defense systems, underscoring its biotechnological applications in developing antimicrobial strategies (Nasreen et al., 2024).
生化/生理作用
L-甲硫氨酸亚砜是谷氨酸盐的结构类似物,可作为底物用于研究各种甲硫氨酸亚砜还原酶 (s) 的特异性和动力学。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3