Merck
73341
Sigma-Aldrich
松果菊酮
≥95.0% (HPLC), solid
别名:
β,β-胡萝卜素-4-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H54O
CAS号:
分子量:
550.86
Beilstein:
2030114
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
产品名称
松果菊酮, ≥95.0% (HPLC)
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
solid
&lambda ;
in hexane (with 2% dichloromethane)
紫外吸收
λ: 459 nm±5 nm Amax
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(/C=C/C1=C(C)C(CCC1(C)C)=O)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C)C
InChI
1S/C40H54O/c1-30(18-13-20-32(3)23-25-36-34(5)22-15-28-39(36,7)8)16-11-12-17-31(2)19-14-21-33(4)24-26-37-35(6)38(41)27-29-40(37,9)10/h11-14,16-21,23-26H,15,22,27-29H2,1-10H3/b12-11+,18-13+,19-14+,25-23+,26-24+,30-16+,31-17+,32-20+,33-21+
InChI 密鑰
QXNWZXMBUKUYMD-QQGJMDNJSA-N
一般說明
松果菊酮是一种具有共轭羰基的类胡萝卜素。松果菊酮(4-酮-β-胡萝卜素)是一种单酮化合物,是动物中的 β-胡萝卜素和角黄素的中间体。它是鱼腥藻的主要类胡萝卜素之一,也存在于玫瑰微球菌中。它位于 鱼腥藻的类囊体膜上 。β-胡萝卜素转化为海胆酮是由β-胡萝卜素酮酶CrtO催化的。
應用
松果菊酮可作为外部血浆样品中类胡萝卜素的外标。也可用作内标物,加入样品中用于提取和定量。
生化/生理作用
松果菊酮与球藻视紫红质结合,在 紫花地丁 中作为光捕获天线发挥作用。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Immune status is more affected by age than by carotenoid depletion-repletion in healthy human subjects
Farges MC, et al.
The British Journal of Nutrition, 108(11), 2054-2065 (2012)
Reconstitution of gloeobacter rhodopsin with echinenone: role of the 4-keto group
Balashov SP, et al.
Biochemistry, 49(45), 9792-9799 (2010)
Isolation and identification of echinenone from Micrococcus roseus
Schwartzel EH and Cooney JJ
Journal of Bacteriology, 104(1), 272-274 (1970)
Effects of acute hypoxic exposure on prooxidant/antioxidant balance in elite endurance athletes
Pialoux V, et al.
International Journal of Sports Medicine, 30(02), 87-93 (2009)
The cyanobacterium Anabaena sp. PCC 7120 has two distinct beta-carotene ketolases: CrtO for echinenone and CrtW for ketomyxol synthesis
Mochimaru M, et al.
Febs Letters, 579(27), 6111-6114 (2005)