生物源
synthetic
化驗
≥93% (UV)
形狀
powder
效力
~1,600,000 units vitamin A per g
顏色
dark red to brown
mp
178-179 °C
溶解度
hexane: 1.1 mg/mL
DMSO: 30 μg/mL
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)CCCC2(C)C)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
InChI 密鑰
OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 生成纳米乳液以评估其生物利用度潜力
- 作为标准品,使用高效液相色谱(HPLC)对血液和皮肤样品中的β胡萝卜素进行评估,
- 作为幼鼠体内维生素A的膳食补充剂,并通过HPLC进行测定
- 作为小鼠的膳食补充剂,以减少听力损害和毛细胞损伤
生化/生理作用
包裝
注意
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
217.9 °F - closed cup
閃點(°C)
103.3 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.