蒸汽密度
2.6 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
11.17 psi ( 20 °C)
化驗
≥99.5%
形狀
liquid
自燃溫度
788 °F
純化經由
glass distillation
expl. lim.
8.3 %
技術
HPLC: suitable
雜質
<0.020% water
蒸發殘留物
<0.0003%
折射率
n20/D 1.354 (lit.)
bp
30 °C (lit.)
mp
-160 °C
密度
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
&lambda ;
H2O reference
紫外吸收
λ: 192 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.07
λ: 240-400 nm Amax: 0.01
應用
food and beverages
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-59.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-51 °C - closed cup
其他客户在看
实验方案
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne
Protocol for GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH
Protocol for GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH
-Xylene; Nonane; Propylbenzene; Mesitylene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,3-Diethylbenzene; 1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene; 1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene; Durene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 2-Methylnaphthalene (β)