蒸汽壓力
238 mmHg ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.302
bp
48.5 °C
密度
1.510 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
ether
fluoro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(F)OC(Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2ClF5O/c4-1(3(7,8)9)10-2(5)6/h1-2H
InChI 密鑰
PIWKPBJCKXDKJR-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879) , GLRA1(2741) , GLRB(2743) , KCNK10(54207) , KCNK18(338567) , KCNK2(3776) , KCNK3(3777) , KCNK9(51305)
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
792632-1G | 4061826004326 |
792632-250MG | 4061832951003 |