蒸汽密度
3.8 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 21.1 °C)
API 家族
resorcinol
自燃溫度
1126 °F
製造商/商標名
EDQM
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
InChI 密鑰
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
包裝
其他說明
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
標靶器官
Central nervous system,Blood, Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
260.6 °F - closed cup
閃點(°C)
127 °C - closed cup
实验方案
Separation of Resorcinol 50 mg/mL; Pyrocatechol; 2-Methylresorcinol; 4-Methylcatechol; 2,5-Dimethylresorcinol 50 mg/mL; 3-Methylcatechol 50 mg/mL; 4-Nitrocatechol 50 mg/mL