蒸汽密度
3.8 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
1 mmHg ( 21.1 °C)
產品線
BioXtra
化驗
≥99%
形狀
powder
自燃溫度
1126 °F
雜質
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
燃燒殘留物
≤0.1%
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
溶解度
H2O: 1 M at 20 °C, clear, faintly yellow
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
正離子痕跡
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES 字串
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
InChI 密鑰
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
標靶器官
Central nervous system,Blood, Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
260.6 °F - closed cup
閃點(°C)
127 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves