Merck
PHR1201
Supelco
间苯二酚
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
Resorcinol, 1,3-苯二酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4-1,3-(OH)2
CAS号:
分子量:
110.11
Beilstein:
906905
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000767
traceable to USP 1602003
蒸汽密度
3.8 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 21.1 °C)
API 家族
resorcinol
CofA
current certificate can be downloaded
自燃溫度
1126 °F
包裝
pkg of 500 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
InChI 密鑰
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。间苯二酚是一种二元酚,它是染发产品的关键组成部分。它被广泛用作防腐剂,并减轻化脓性汗腺炎(HS)患者的疼痛结节疼痛。
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
间苯二酚可作为药物标准品,使用使用一阶导数紫外分光光度技术和毛细管区带电泳对药物制剂中的分析物进行定量。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入P500201。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
標靶器官
Central nervous system,Blood, Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
260.6 °F - closed cup
閃點(°C)
127 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Simultaneous determination of cloramphenicol, salicylic acid and resorcinol by capillary zone electrophoresis and its application to pharmaceutical dosage forms
Gomez RM, et al.
Talanta, 61(2), 233-238 (2003)
Simultaneous determination of methylene blue, hexamethylene tetramine and resorcinol in pharmaceutical formulations by first-derivative UV spectrophotometry
Onur F and Acar N
International Journal of Pharmaceutics, 78(1), 89-91 (1992)
Determination of phenol, resorcinol and hydroquinone in air samples by synchronous fluorescence using partial least-squares (PLS).
Pistonesi MF, et al.
Talanta, 69(5), 1265-1268 (2006)
实验方案
Separation of Resorcinol 50 mg/mL; Pyrocatechol; 2-Methylresorcinol; 4-Methylcatechol; 2,5-Dimethylresorcinol 50 mg/mL; 3-Methylcatechol 50 mg/mL; 4-Nitrocatechol 50 mg/mL