Key Documents
P0521
Millipore
蛋白胨 来源于大豆
Type IV, powder, Component of microbiological growth media
别名:
大豆蛋白,大豆蛋白胨IV型
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41106212
NACRES:
NA.85
生物源
Glycine max (soybean)
品質等級
無菌
non-sterile
種類
Type IV
形狀
powder
氮分析
~2.0% amino, ~8.0% total
應用
food and beverages
microbiology
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
10-30°C
一般說明
大豆四型蛋白胨是一种不含动物成分的酶解大豆蛋白。这种蛋白胨在发酵液中用作碳水化合物和氮源(肽和游离氨基酸),确保产生一致的结果。它与从动物来源获得的蛋白胨作用相对较好。
應用
蛋白胨是微生物培养基中氮的主要来源,用以满足培养微生物的营养需求。
作为一种营养物质,与其他来源的蛋白胨相比,大豆蛋白胨在培养微生物中表现出相当或更好的生长特性
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Meiyappan Lakshmanan et al.
Biotechnology and bioengineering, 116(9), 2117-2129 (2019-05-09)
Chinese hamster ovary (CHO) cells are the most prevalent mammalian cell factories for producing recombinant therapeutic proteins due to their ability to synthesize human-like post-translational modifications and ease of maintenance in suspension cultures. Currently, a wide variety of CHO host