Merck
94477
Supelco
(E)-2-Cyano-3-(2-naphthyl)acrylic acid
matrix substance for MALDI-MS, ≥98.0% (HPLC)
别名:
(E)-2-Cyano-3-(2-naphthalenyl)-2-propenoic acid, (E)-2-Cyano-3-(naphthalen-2-yl)acrylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H9NO2
CAS号:
分子量:
223.23
Beilstein:
2270800
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
PubChem物質ID:
等級
matrix substance for MALDI-MS
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
技術
MALDI-MS: suitable
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES 字串
OC(/C(C#N)=C/C1=CC2=CC=CC=C2C=C1)=O
InChI
1S/C14H9NO2/c15-9-13(14(16)17)8-10-5-6-11-3-1-2-4-12(11)7-10/h1-8H,(H,16,17)/b13-8+
InChI 密鑰
DGBCTRJIBBKQEU-MDWZMJQESA-N
應用
suitable as Maldi-Matrix-Material
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)