Merck
69028
Supelco
4-Phenyl-α-cyanocinnamamide
matrix substance for MALDI-MS, ≥98.5% (HPLC)
别名:
4-Phenyl-α-cyanocinnamic acid amide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H12N2O
分子量:
248.28
Beilstein:
3612052
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
matrix substance for MALDI-MS
品質等級
化驗
≥98.5% (HPLC)
形狀
powder
技術
MALDI-MS: suitable
正離子痕跡
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)