Merck
61328
Sigma-Aldrich
乳过氧化物酶 来源于牛奶
lyophilized, powder, ≥150 U/mg
别名:
供体:过氧化氢氧化还原酶, 过氧化物酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.22
形狀
powder
品質等級
品質
lyophilized
比活性
≥150 U/mg
分子量
Mr ~77500
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI 密鑰
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
cow ... LPO(280844)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
乳过氧化物酶催化过氧化氢与碘化物的氧化反应生成碘。该活性提供了一种温和的特异性氯胺 T 替代物,用于蛋白质和 DNA 的放射性碘化反应。
單位定義
在pH 6.0和25℃下,1U相当于每分钟氧化1 μmol ABTS(目录号11557)所需的酶量
其他說明
可能实行销售限制
牛乳的乳过氧化物酶系统,综述;结构和功能特性;乳过氧化物酶催化的硫氰酸酯和卤化物氧化反应的产物
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
B. Reiter
Immunology Series, 27, 123-123 (1985)
E.L. Thomas
Immunology Series, 27, 31-31 (1985)
P.I Ohlsson et al.
Protides Biol. Fluid Proc. Colloq., 32, 125-125 (1984)
Mohanned Naif Alhussien et al.
Scientific reports, 10(1), 11161-11161 (2020-07-09)
Detection of subclinical mastitis (SCM) in its initial stage can save great economic losses, improve milk quality and animal welfare. We have developed a semiquantitative lateral flow assay for the detection of SCM in dairy cows targeting myeloperoxidase (MPO) enzyme
Wen Liu et al.
Biochemical pharmacology, 85(10), 1504-1512 (2013-03-20)
NLRP3 inflammasome has been reported to be associated with various kinds of immunological diseases including colitis. However, there are few drug candidates targeting inflammasomes for the treatment of colitis. In the present study, we aimed at examining the effect of