生物源
plant
品質等級
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
成份
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥6%
雜質
≤44% ash
損耗
≤5% loss on drying
pH值
5.5±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
溶解度
H2O: 2%, clear, yellow
應用
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品是经过纯化的水解物,可提供给培养基必需的氮源,并可用于需要氨基酸混合物的培养基。它可用于制备抗生素敏感试验培养基(包括 Mueller Hinton 琼脂),可用于需要定量加入色氨酸的培养基,可作为高浓度游离氨基酸源用于疫苗制备培养基。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3