主要文件
05138
Millipore
植物提取物
suitable for microbiology
别名:
肉类提取物替代品
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106212
NACRES:
NA.85
無菌
non-sterile
品質等級
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
成份
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥9%
雜質
≤15% ash
損耗
≤7.0% loss on drying
pH值
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
溶解度
H2O: 2%, clear, light yellow
應用
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
一般說明
植物提取物相当于无肉的传统蛋白胨。它含有种类繁多的肽,满足酶消化肉蛋白胨 (Fluka® 82962) 的替换要求,可以使营养要求高的微生物达到最快生长。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)