Merck
51208
Millipore
高盐 LB 肉汤
NutriSelect® Plus, High salt, powder, pack of 500 g or 2.5 kg, non-sterile, nonselective for Escherichia coli
别名:
高盐 Luria Bertani 肉汤
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41171607
NACRES:
NA.85
無菌
non-sterile
品質等級
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
成份
casein enzymic hydrolysate, 10 g/L
High salt
sodium chloride, 10 g/L
yeast extract, 5 g/L
製造商/商標名
NutriSelect® Plus
包裝
pack of 500 g or 2.5 kg
技術
microbiological culture: suitable
最終pH值
7.5±0.2 (25 °C)
應用
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
適合性
nonselective for Escherichia coli (Recombinant)
nonselective for coliforms
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Luria 培养基用于培养和维持大肠杆菌重组菌株,供进行基因和分子研究。
準備報告
将25 g悬浮于1000 ml的纯化水中。加热并频繁搅拌,煮沸一分钟。121°C灭菌15分钟。根据需要分配。
儲存和穩定性
  • Store prepared media below 8°C, protected from direct light.
  • Store dehydrated powder, in a dry place, in tightly-sealed containers at 2-25°C.
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)