Merck
28713
Millipore
LB肉汤,Vegitone
NutriSelect® Plus, from non-animal source(Vegitone), powder, pkg of 500 g, non-sterile, nonselective for Escherichia coli
别名:
Luria Bertani肉汤,Vegitone, VegitoneLB 肉汤
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41171607
NACRES:
NA.85
生物源
non-animal source (Vegitone)
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
成份
sodium chloride, 5.0 g/L
tryptone (vegetable), 10.0 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
包裝
pkg of 500 g
製造商/商標名
NutriSelect® Plus
技術
microbiological culture: suitable
顏色
clear to slightly opaque yellow to amber Prepared media
light yellow Dehydrated powder
最終pH值
7.0±0.2 (25 °C)
應用
agriculture
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
pharmaceutical
適合性
nonselective for Escherichia coli (Recombinant)
nonselective for coliforms
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Luria Bertani Broth Vegitone 不含来自动物的材料。它用于大肠埃杆菌重组菌株的培养和维持,并可用于不使特别难养型微生物的常规培养。
準備報告
将20 g悬浮于1000 ml蒸馏水中。加热至培养基完全溶解。在15 lbs 压力(121°C)下高压蒸汽灭菌15分钟。根据需要分配。
儲存和穩定性
  • Store prepared media below 8°C, protected from direct light.
  • Store dehydrated powder, in a dry place, in tightly sealed containers at 2-25°C.
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)