Merck
39269
SAFC
亚油酸
制药生产
别名:
顺-9,顺-12-十八碳二烯酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
CAS号:
分子量:
280.45
Beilstein:
1727101
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
化驗
≥98.0% (GC)
品質等級
形狀
liquid
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
heavy metals, tested
折射率
n20/D 1.466 (lit.)
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
InChI 密鑰
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们用于生物制药加工的SAFC® 系列优质原料经过严格的质量控制流程,配合记录文件和技术专长帮助我们的客户达到M-Clarity Program规定的要求。
M-Clarity Program
我们全面的上游工艺化学品系列不仅为生物制药生产商提供生产传统和创新治疗药物所需的优质原料,而且帮助他们更快地将产品投放市场并简化监管问题。请相信我们能够为您带来透明的供应链和可靠的全球采购能力,以最佳的法规支持和服务简化您的产品认证。
生化/生理作用
在原代鸭肝细胞中,亚油酸可增加PPARα及其靶基因(如酰基辅酶A氧化酶)的细胞增殖和基因表达
分析報告
微生物污染 ≤1000CFU/ g
残留溶剂 (GLC-HS) 符合 ICHQ3
法律資訊
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)