Merck
230308
Sigma-Aldrich
1,3-Diphenylacetone p-tosylhydrazone
98%
别名:
1,3-Diphenyl-2-propanone p-tosylhydrazone, 1,3-Diphenyl-2-propanone tosylhydrazone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4SO2NHN=C(CH2C6H5)2
CAS号:
分子量:
378.49
Beilstein:
2225293
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
化驗
98%
形狀
powder or crystals
mp
187-188 °C (lit.)
溶解度
chloroform: 25 mg/mL, clear, orange
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N\N=C(\Cc2ccccc2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C22H22N2O2S/c1-18-12-14-22(15-13-18)27(25,26)24-23-21(16-19-8-4-2-5-9-19)17-20-10-6-3-7-11-20/h2-15,24H,16-17H2,1H3
InChI 密鑰
GDXUEUWCUUAZFM-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)