Merck
00397
Sigma-Aldrich
Fmoc-propargyl-Gly-OH
≥98.0% (HPLC)
别名:
(S)-2-(Fmoc-氨基)-4-戊炔酸, Fmoc-L-2-炔丙基甘氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H17NO4
分子量:
335.35
Beilstein:
9151699
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder or crystals
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
顏色
white
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@H](CC#C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H17NO4/c1-2-7-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-10-5-3-8-13(15)14-9-4-6-11-16(14)17/h1,3-6,8-11,17-18H,7,12H2,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
InChI 密鑰
DJGMNCKHNMRKFM-SFHVURJKSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)