Merck
所有图片(5)
主要文件
ZSR240R0TK
Milli-Q
Milli-Q® SR 240纯水系统套件
greener alternative
Pure RO water production station with one 3.5 L SQ Switch Tank and SQ Gravity Valve
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
AC/DC 輸入
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
產品線
Milli-Q® SQ 2Series
製造商/商標名
Milli-Q®
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
參數
≤42 L/hr make-up flow rate (Pure RO water)
≤6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
10 kg operating weight (22 lb) (production station with SQ Switch 3.5 L tank)
30 L/day max. usage
6 kg operating weight (13.2 lb)
系統 H
50.3 cm (19.8 in.)
系統 W
26.7 cm (10.5 in.)
system depth
22 cm (8.7 in.)
輸入
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
輸出
product water quality: type 3 water (RO water)
環保替代類別
一般說明
如需了解Milli-Q® SQ 2系列纯水系统是如何工作的及大致情况,请浏览专题页
Milli-Q® SR 240纯水系统产出反渗透(RO)纯水注入可移动的SQ Switch 3.5 L水箱。通过重力阀可直接从SQ Switch水箱底座处取用RO水。
通过Switch水箱转运纯水,任意格局的实验室都能用上超纯水:只需将该RO制水站安装在自来水源附近,超纯取水模块可安装在实验室或大楼内任意带有电源插座的地方。这种分体式安装方式灵活自由,可按照实验室的需求变化轻松地调整和扩展用水配置。
我们竭诚为您带来属于我们绿色替代产品四大类别之一的绿色替代产品。本品属于可持续性设计(DfS)方法开发产品。点击此处查看DfS计分卡。
特點和優勢
Milli-Q® SR 240纯水系统套件是Milli-Q® SQ 2系列的6种预设配置之一的组件。模块化设计让用户能够自由地随处安装水机分体,并随实验室需求随时调整扩展。
该RO水制水站优势:
  • 配备大流量RO滤芯(流速高达42 L/h),可快速制备新鲜的RO纯水注满可移动的3.5L Switch水箱(仅需6分钟)
  • RO水回收回路节省50%废水
  • RO膜自动冲洗维持高性能
  • 紧凑配置和自助安装手册和视频,方便在实验室任意位置安装,并能根据需要随时移动
  • 无限扩展,1个RO纯水制水站可供给多个随处安装的Milli-Q® SQ 200超纯取水模块。支持在节约预算的前提下扩展实验室用水活动
  • 更换滤芯只需简单的旋转&锁紧操作,适合个人独立维护,节省运行成本
  • 尺寸小巧、节水节能,支持实验室可持续发展
  • 结合自由安放的Milli-Q® SQ 200超纯取水模块后,有更多优势:
  • 手调取水臂简单易用,即使新用户或未经培训的用户也能轻松以不同流速取用超纯水,取水速度可从逐滴取水至1.6 L/min
  • 彩色LED直观标示可靠的18.2 MΩ·cm电阻率超纯水(1级),内置光氧化紫外灯减少TOC
  • 可移动的SQ Switch水箱设计,不论身处实验室内外都能随时随地制取新鲜超纯水
成分
所示价格目前仅对应上述货号;随时可更改,恕不另行通知。
该货号包含:
  • RO纯水制水站
  • 1个Milli-Q® SQ Switch 3.5 L水箱
  • 1个SQ重力阀
该货号不包含:
  • SQPAK滤芯
  • 适配当地电网的电源线
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany