Merck
所有图片(6)
主要文件
ZSQ200U0TK
Milli-Q
Milli-Q® SQ 200超纯水系统套件
greener alternative
Ultrapure (Type 1) water dispensing module; Includes one 3.5 L Milli-Q® SQ Switch Tank.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
AC/DC 輸入
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
製造商/商標名
Milli-Q®
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
參數
≤1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
10 L/day max. usage
12 kg operating weight (26.5 lb) (production station with SQ Switch 3.5 L tank)
8 kg operating weight (17.6 lb)
電阻係數
18.2 MΩ-cm
系統 H
50.3 cm (19.8 in.)
62.8 cm (24.8 in.) , with Handset Dispenser tubing
系統 W
26.7 cm (10.5 in.)
38.4 cm (15.1 in.) , including Handset Dispenser
system depth
22 cm (8.7 in.)
雜質
Microbes: < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK Final or Bio Final filters
Particulates: < 1 unit/mL (particulates > 0.22 µm with SQPAK Final or Bio Final filters
Pyrogens: < 0.001 EU/mL with SQPAK Bio Final filter
總有機碳(TOC)殘留物
≤5 ppb
輸入
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
輸出
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
傅導性
0.055 μS/cm
環保替代類別
一般說明
Milli-Q® SQ 2系列用水系统的工作方式和概览参见产品概述
Milli-Q® SQ 200超纯水系统用于从注满RO反渗纯水的SQ Switch 3.5 L水箱制备1级超纯水,通过灵活的手动取水手臂取用超纯水。这种取水模块必需搭配Milli-Q® SQ 2系列的RO纯水制水站才能使用,制水站用来重新注满可移动的SQ Switch水箱。
Milli-Q® SQ 200取水模块可用于扩展Milli-Q® SQ 2系列6种预设配置中的5种配置:Milli-Q® SQ 240、Milli-Q® SQ 240L、Milli-Q® SQ 240XL、Milli-Q® SQ 240C和Milli-Q® SQ 240CV。这些配置让用户能够自由选择最适搭配,并随实验室需求发展灵活调整。
我们竭诚为您带来属于我们绿色替代产品四大类别之一的绿色替代产品。本品属于可持续性设计(DfS)方法开发产品。点击此处查看DfS计分卡。
特點和優勢
  • 手调取水臂简单易用,即使新用户或未经培训的用户也能轻松以不同流速取用超纯水,取水速度可从1.6 L/min至逐滴取水
  • 彩色LED直观标示可靠的18.2 MΩ.cm电阻率超纯水(1级)
  • 内置光氧化紫外灯减少TOC
  • 可移动的SQ Switch水箱设计,可在带电源插座的任意地点自由安放取水装置制取超纯水
  • 纯水制水站配备流速高达42 L/h的大流量RO滤芯,仅需6分钟即可将3.5L Switch便携水箱注满新鲜的RO纯水
  • 配置紧凑,并提供自助安装手册和视频,方便在实验室任意适合位置运行系统,并能根据需要移动位置
  • 只需简单的旋转&锁紧操作就能轻松更换滤芯,适合个人独立维护,节省运行成本
  • 尺寸小巧,节水节能,支持实验室可持续发展目标
成分
所示价格目前仅对应上述货号;随时可更改,恕不另行通知。
该货号包含:
  • 超纯水取水模块,进水来自3.5 L水箱
  • 1个Milli-Q® SQ Switch 3.5 L水箱
该货号不包含:
  • SQPAK滤芯或终端过滤器
  • SQ重力阀
  • 必需的RO纯水制水站,用于注满SQ Switch 3.5 L水箱:Milli-Q® SR 240 / SR 240L / SR 240XL纯水系统
  • 适配当地电网的电源线
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany