推荐产品
AC/DC 輸入
100 V / 240 V, 50-60 Hz
品質等級
產品線
Milli-Q® SQ 2Series
包裝
pkg of 1 unit
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
參數
10 kg operating weight (22 lb) (with SQ Switch 3.5 L tank)
30 L/day max. usage
42 L/hr make-up flow rate (for pure RO water)
6 L/min distribution flow rate (pure RO water from SQ Gravity valve (optional))
system H × W × depth
50.3 cm (19.8 in.) × 26.7 cm (10.5 in.) × 22 cm (8.7 in.)
重量
5 kg (11 lb ), (system)without SQ Switch 3.5 L tank
輸入
potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
輸出
type 3 water (RO water)
環保替代類別
一般說明
我们竭诚为您带来属于我们绿色替代产品四大类别之一的绿色替代产品。本品属于可持续性设计(DfS)方法开发产品。点击此处查看DfS计分卡。
欢迎访问Milli-Q® SQ 2系列水系统的专题页面,了解该系列纯水机是如何工作的,并浏览全面介绍。
Milli-Q® SR 240纯水系统产出反渗透(RO)纯水注入可移动的SQ Switch 3.5 L水箱。之后可将水箱轻松提至实验室随处放置的Milli-Q® SQ 200超纯水系统上制取新鲜的超纯水。可移动的SQ Switch水箱破除了实验室的用水限制。唯一需要在水源附近放置的是该RO制水站,其他超纯水取水模块可在实验室或大楼内任意带有电源插座的地方随处摆放。安装方式灵活,适合按照实验室不断发展的需求轻松调整和扩展用水配置。
Milli-Q® SR 240纯水系统产出反渗透(RO)纯水注入可移动的SQ Switch 3.5 L水箱。之后可将水箱轻松提至实验室随处放置的Milli-Q® SQ 200超纯水系统上制取新鲜的超纯水。可移动的SQ Switch水箱破除了实验室的用水限制。唯一需要在水源附近放置的是该RO制水站,其他超纯水取水模块可在实验室或大楼内任意带有电源插座的地方随处摆放。安装方式灵活,适合按照实验室不断发展的需求轻松调整和扩展用水配置。
特點和優勢
Milli-Q® SR 240制水站是Milli-Q® SQ 2系列6种预设配置之一(Milli-Q® SQ 240)的组件。分体式纯水机让用户可以自由自在地随处用水,并随实验室需求变化轻松扩展用水点。该RO制水站优势:
搭配随处可放的Milli-Q® SQ 200取水模块后,优势放大:
- 配备大流量RO滤芯(流速高达42 L/h),可快速制备新鲜的RO纯水注满可移动的3.5L Switch水箱(仅需6分钟);RO水回收回路节省50%废水;RO膜自动冲洗维持高性能
- 可选配重力阀,直接从SQ Switch水箱底座以高达6 L/h流速取用RO水
- 配置紧凑,并提供自助安装手册和视频,方便在实验室任意需求点安装,并可随时移动
- 无限扩展,1个RO纯水制水站可供给多个不限地点的Milli-Q® SQ 200超纯取水模块。在节约预算的前提下扩展用水点
- 只需简单的旋转&锁紧就能轻松更换滤芯,适合个人独立维护,节省运行成本
- 尺寸小巧、节水节能,支持实验室可持续发展
搭配随处可放的Milli-Q® SQ 200取水模块后,优势放大:
- 手调取水臂简单易用,即使新用户或未经培训的用户也能轻松以不同流速取用超纯水,取水速度可从1.6 L/min至逐滴取水
- 彩色LED直观标示可靠的18.2 MΩ·cmm电阻率超纯水(1级),内置光氧化紫外灯减少TOC
- 可移动的SQ Switch水箱作为活动纯水水源,不论在实验室内外,都能随时随地制取新鲜超纯水
成分
所示价格目前仅对应上述货号;随时可更改,恕不另行通知。
该货号不包含:
该货号不包含:
- SQPAK™滤芯
- SQ Switch 3.5 L水箱
- SQ重力阀或适合当地电网的电源线
- 超纯取水模块– Milli-Q® SQ 200纯化系统
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
consumable
附屬品