Key Documents
ZSQ240GVT0
Milli-Q
Milli-Q® SQ重力阀
Gravity dispensing of pure RO water from the Milli-Q® SQ Switch 3.5 L Tank
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NC.75
包裝
pkg of 1 unit
參數
6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
相容性
for use with Milli-Q® SQ 2Series
一般說明
Milli-Q® SQ 2系列纯水系统的工作方式和概览参见汇总页面
Milli-Q® SQ重力阀用于从Milli-Q® SQ Switch 3.5 L水箱取用RO纯水。
它是一种手动阀,通过2米管连接SQ Switch 3.5 L水箱底座背面,该水箱是Milli-Q® SQ 2系列纯水系统的配件。
它包含方便管子连接的特制锁片。
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany