S7107
ApopTag TdT酶
ApopTag Terminal deoxynucleotidyl Transferase (TdT) is a recombinant enzyme intended for use in labeling the 3′-OH ends of fragmented DNA during apoptotic cell detection.
别名:
TdT enzyme, Terminal deoxynucleotidyl transferase
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
推荐产品
一般說明
ApopTag末端脱氧核苷酸转移酶(TdT)是一种重组酶,用于在凋亡细胞检测过程中标记片段化DNA的3′-OH末端。适用于Apoptag原位细胞凋亡检测试剂盒(目录号:S7100、S7101、S7110、S7111、S7160和S7165)。
ApopTag是Serologicals公司的注册商标。
ApopTag是Serologicals公司的注册商标。
應用
提供的材料:
每瓶包含300 μl ApopTag 末端转移酶(TdT)。
使用说明
制备标签混合物如下:
77 μl ApopTag 反应缓冲液(S7105或试剂盒组件#02)
33 μl ApopTag TdT酶
充分混合并置于冰上。 该试剂可预先制备,并在冰上储存不超过6小时。 反应缓冲液-TdT酶混合物可在完整ApopTag手册中的“应用工作强度TdT酶”步骤中使用。
警告和注意事项:
ApopTag 末端转移酶(TdT)含有二甲胂酸钾(二甲基胂酸)作为缓冲液。 如果吞食,该材料是有害的;避免接触皮肤和眼睛(戴上手套,眼镜);立即清洗接触区域。
每瓶包含300 μl ApopTag 末端转移酶(TdT)。
使用说明
制备标签混合物如下:
77 μl ApopTag 反应缓冲液(S7105或试剂盒组件#02)
33 μl ApopTag TdT酶
充分混合并置于冰上。 该试剂可预先制备,并在冰上储存不超过6小时。 反应缓冲液-TdT酶混合物可在完整ApopTag手册中的“应用工作强度TdT酶”步骤中使用。
警告和注意事项:
ApopTag 末端转移酶(TdT)含有二甲胂酸钾(二甲基胂酸)作为缓冲液。 如果吞食,该材料是有害的;避免接触皮肤和眼睛(戴上手套,眼镜);立即清洗接触区域。
包裝
1000 单位/mL
儲存和穩定性
推荐储存-15°C至-25°C。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Po-Nien Tsao et al.
Development (Cambridge, England), 136(13), 2297-2307 (2009-06-09)
Although there is accumulated evidence of a role for Notch in the developing lung, it is still unclear how disruption of Notch signaling affects lung progenitor cell fate and differentiation events in the airway epithelium. To address this issue, we
Divya A Shiroor et al.
Current biology : CB, 30(11), 2166-2174 (2020-05-11)
Stem cells are continuously exposed to multiple stresses, including radiation and tissue injury. As central drivers of tissue repair and regeneration, it is necessary to understand how their behavior is influenced by these stressors. Planarians have an abundant population of