Merck
11767305001
Roche
TUNEL 酶
from calf thymus recombinant in E. coli
别名:
tunel, 转移酶介导的dUTP缺口末端标记
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105600
重組細胞
expressed in E. coli
品質等級
形狀
solution
用途
sufficient for 20 tests
包裝
pkg of 2 × 50 μL
製造商/商標名
Roche
儲存溫度
−20°C
一般說明
TUNEL 酶溶液,含有来自小牛胸腺的末端脱氧核苷酸转移酶,重组体在大肠杆菌中。
执行 TUNEL 反应原位检测细胞凋亡所需的两种成分之一
應用
该酶溶液含有来自小牛胸腺的末端脱氧核苷酸转移酶,重组于大肠杆菌中,需要进行原位检测细胞凋亡的 TUNEL 反应
TUNEL 反应混合物用于标记 DNA 链断裂,用于在细胞和组织的单细胞级别检测和定量凋亡细胞死亡。
外觀
末端脱氧核苷酸转移酶 (TdT) 以优化浓度,溶于反应缓冲液。具有 TUNEL 标记的即用型。
準備報告
工作液: TUNEL 酶与 TUNEL 标记结合使用,制备 TUNEL 反应混合液。
制备足以进行一次测试的 TUNEL 溶液:
  • 使用前,将5μl TUNEL 酶与 45μl TUNEL 标记混合。
  • 对于阴性对照,使用 50μl/仅测试 TUNEL 标签。
储存条件(工作液): 注: TUNEL 反应混合液(45μl TUNEL 标记,带 5μl TUNEL 酶作 1 测试)临用前配制,不宜保存。TUNEL 反应混合物置于冰上备用。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Yajuan Guo et al.
eLife, 9 (2020-05-06)
The intermediate filament protein keratin 14 (K14) provides vital structural support in basal keratinocytes of epidermis. Recent studies evidenced a role for K14-dependent disulfide bonding in the organization and dynamics of keratin IFs in skin keratinocytes. Here we report that
Mathilde Bouchet et al.
Cancer research, 80(13), 2914-2926 (2020-05-06)
Bone is the most common metastatic site for breast cancer. Although the estrogen-related receptor alpha (ERRα) has been implicated in breast cancer cell dissemination to the bone from the primary tumor, its role after tumor cell anchorage in the bone
Global Trade Item Number
货号GTIN
117673050014061838705273