主要文件
MAB1083
Sigma-Aldrich
抗-GFP抗体(克隆3F8.2)
clone 3F8.2, from mouse
别名:
Green Fluorescent protein
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
3F8.2, monoclonal
物種活性
vertebrates
技術
western blot: suitable
同型
IgG1κ
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
来自维多利亚多管发光水母(Aequorea victoria)的绿色荧光蛋白(GFP)可用作荧光指示剂,用于监测各种细胞系统(包括活生物体和固定组织)中的基因表达。与其他生物发光报告基因不同,GFP在没有底物、辅因子或其他内在或外在蛋白质的情况下发出荧光。纯化的GFP是一种27 kDa的单体,由238个氨基酸组成,当被蓝色或紫外线激发时会发出绿色荧光(最大发射波长为509 nm)。
特異性
与大多数含有GFP标签的常见脊椎动物发生反应
抗体与28 kDa GFP蛋白反应。
免疫原
全长 GFP 蛋白
表位:全长
應用
使用经验证可用于WB的该抗-GFP抗体(克隆3F8.2)检测GFP。
研究子类别
表位标签
研究范畴
二抗&对照抗体
蛋白质印迹分析:
0.125 μg/mL - 1 μg/mLl该抗体可在10 ng的GFP 重组蛋白中检测到GFP(货号14-392) 。
品質
已通过蛋白质印迹对GFP重组蛋白进行常规评估。
標靶描述
28 kDa
外觀
形式:纯化
纯化小鼠免疫球蛋白,溶于含0.05%叠氮化钠的PBS缓冲液。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C以未稀释的等分试样可保存1年。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
分析報告
对照
蛋白质印迹法:GFP 重组蛋白
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Human cardiovascular progenitor cells develop from a KDR+ embryonic-stem-cell-derived population.
Yang, Lei, et al.
Nature, 453, 524-528 (2008)
Bernadette M DeRussy et al.
Journal of virology, 90(16), 7109-7117 (2016-05-27)
Human cytomegalovirus (HCMV) pUL93 and pUL77 are both essential for virus growth, but their functions in the virus life cycle remain mostly unresolved. Homologs of pUL93 and pUL77 in herpes simplex virus 1 (HSV-1) and pseudorabies virus (PRV) are known
Jake D Howden et al.
BMC biology, 19(1), 130-130 (2021-06-24)
Keratinocytes form the main protective barrier in the skin to separate the underlying tissue from the external environment. In order to maintain this barrier, keratinocytes form robust junctions between neighbouring cells as well as with the underlying extracellular matrix. Cell-cell
Markus S Spurlock et al.
Journal of neurotrauma, 34(11), 1981-1995 (2017-03-03)
Penetrating traumatic brain injury (PTBI) is one of the major cause of death and disability worldwide. Previous studies with penetrating ballistic-like brain injury (PBBI), a PTBI rat model revealed widespread perilesional neurodegeneration, similar to that seen in humans following gunshot